Learn More
Velp Scientifica™ Vaso de precipitados de 400 ml
Código de producto. 15349624 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15349624 400 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15349624 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000999
En stock
Vaso de precipitados de 400 ml Velp Scientifica™ para su uso con digestor enzimático GDE.
  • Para su uso con digestor enzimático GDE
Especificaciones
Tipo de producto Vaso de precipitados
Capacidad (métrico) 400 mL
Para utilizar con (equipo) Digestor enzimático GDE