Learn More
Gravis Frascos con reborde granulado
Descripción
- Vidrio transparente
- Tapa a presión de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Reutilizables |
| Volumen (métrico) | 96 ml |
| Graduado | No |
| Incluye | Tapón a presión |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Cantidad | 86/Paq. |
| Mostrar más |