Learn More
Benchmark Scientific™ Baño de cuentas Duo™
Descripción
- Convierte de un baño de agua a un baño de perlas con solo tocar un botón
- Dos modos separados para perlas o agua garantizan un rendimiento óptimo
- Quik-Cal™, función de calibración sencilla en laboratorio
- Control de temperatura preciso y uniforme
- Sin recarga constante
- Fijación de contenedores sin accesorios
- Capacidad de funcionar constantemente sin esperar a calentar.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos, botellas, frascos |
| Intervalo de temperatura | De 5 °C a 80 °C |
| Tipo | Baño |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 20,3 x 16,5 x 15,2 cm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 15,2 x 13,9 x 10,1 cm |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |