Learn More
Invitrogen™ Bead Tubes for PureLink™ Microbiome DNA Purification Kit
Descripción
Estos son los mismos tubos de microesferas que se incluyen en el kit de purificación de ADN de microbioma PureLink™ (n.º de cat. A29790), se ofrece por separado para aplicaciones adicionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Formato | Tubo |
| Tipo de muestra | Bacterias, Muestras bucales, Células, Alimentos y medio ambiente |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR, PCR en tiempo real, secuenciación |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento |
| Línea de productos | PureLink |
| Tipo de producto | Kit de purificación de ADN de microbioma |
| Cantidad | 50 tubos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Objetivo | ADN genómico |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.