Learn More
Fisherbrand™ Unidad de refrigeración criogénica 24 de la Fresadora de Esferas
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
- El sistema de Unidad de Refrigeración Criogénica Bead Mill 24 protege las muestras sensibles al calor durante la homogeneización y está diseñado para evitar el aumento de la temperatura de la muestra durante el proceso de homogeneización.
- La fricción generada durante el proceso de molienda genera calor que se transmite a la muestra.
- Para mantener una temperatura de procesamiento constante durante la homogeneización, la Fisherbrand Unidad de Refrigeración Criogénica 24 de Esferas pasa aire frío (de -100 °C a -50 °C) dentro de la cámara de procesamiento de muestras y a través de los tubos para disipar el calor.
- Requisitos de laboratorio Aire comprimido seco grado médico El caudal de aire comprimido debe ser de 120 PSI Nitrógeno líquido o hielo seco en etanol (se prefiere nitrógeno líquido).
Specifications
Specifications
| Tipo | Unidad de refrigeración criogénica |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras sensibles al calor, como ARN y proteínas. |
| Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Molino de cuentas 24 |
| Incluye | Fisherbrand Unidad de refrigeración criogénica, manguera criogénica aislante, tapa de fresadora de esferas, termómetro externo, manguera de aire comprimido, kit de herramientas y manual |
| Garantía | 1 año |
| Dimensiones (L x An x Al) Interior | 34.3 x 22.9 x 29.2 cm |
| Peso (métrico) | 7.2 kg |