Learn More
Scientific Industries Bead Genie
Código de producto. 17251752 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe UE
Sin enchufe
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17251752 Enchufe UE cada uno
17241752 Sin enchufe cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17251752 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3008.03€
    2282.06€ / paquete de 1
    Ahorro 725.97€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Bead Genie es un batidor de gránulos ideal para aplicaciones de lisado, extracción u homogeneización, ya que utiliza un agresivo movimiento de mezcla vertical. No se necesitan accesorios adicionales para su uso.
  • El batidor de gránulos utiliza un agresivo movimiento de mezcla vertical ideal para aplicaciones de lisado, extracción u homogeneización
  • Los gránulos también están disponibles, pero se venden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 10/240/440 V
Requisitos eléctricos 230 V
Fondo (imperial) 6,5 pulg
Fondo (métrico) 165 mm
Altura (imperial) 13 pulg
Altura (métrico) 330 mm
Longitud (imperial) 6,5 pulg
Longitud (métrico) 165 mm
Anchura (imperial) 4,8 pulg
Anchura (métrico) 122 mm
Material Fundición de cinc
Certificaciones/conformidad CE
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de lisado, extracción u homogeneización
Para utilizar con (equipo) Soportes para tubos y gránulos
Admite Admite 12 microtubos, 6 tubos de 15 ml y 3 tubos de 50 ml
Incluye Soportes para tubos
Modelo Bead Genie
N.º de carreras De 500 a 4800 carreras/min. (De 250 rpm a 2400 rpm)
Tipo de tapón Enchufe UE
Temporizador De 1 s a 99 min o continuo
Estilo de los tubos Vertical y horizontal
Peso (imperial) 13 lb
Peso (métrico) 6 kg
Frecuencia 47/63 Hz