Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BDNF de rata
Código de producto. 15455363
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455363 96 pruebas 1 set
17125909 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455363 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ERBDNF
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para el factor neurotrófico derivado del cerebro de rata (Rt BDNF) cuantifica el Rt BDNF en suero, plasma o un medio de cultivo celular de rata. El ensayo reconocerá exclusivamente la Rt BDNF natural y recombinante. Principio del método El ELISA (ensayo inmunoenzimático ligado a las enzimas) de sándwich en fase sólida para BDNF de rata está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro) es un miembro de la familia de las neurotrofinas. El BDNF se sintetiza como pre-proBDNF, seguido por la fragmentación a proBDNF. Aunque el procesamiento adicional genera la proteína 14 kDa madura, el pro-BDNF es biológicamente activo y se secreta en vesículas sinápticas junto con la forma madura. El BDNF se expresa ampliamente en el sistema nervioso central y actúa de manera autocrina y paracrina en varias clases de neuronas. La señalización se produce principalmente a través del receptor de tirosina cinasa TrkB, aunque también se ha demostrado su unión al receptor de baja afinidad p75-NTR. El BDNF promueve la supervivencia y diferenciación neuronal y ha demostrado desempeñar un papel fundamental en la formación de la memoria y la regulación sináptica. El BDNF es inducido por neuronas corticales, y es necesario para la supervivencia de las neuronas estriatales en el cerebro. La expresión del BDNF se reduce en pacientes con las enfermedades de Alzheimer y de Huntington, y también puede desempeñar un papel en la regulación de la respuesta al estrés y en la biología de los trastornos del estado de ánimo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P23363
Intervalo del ensayo 12,29-3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 12 pg
Intervalo de calibración De 12 pg/ml a 3.000 pg/ml
Descripción Kit de ELISA para BDNF, 96 ensayos, 1 kit, especies de Rata, conjugado de HRP, método de detección colorimétrica, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas diseñado para la cuantificación y detección de BDNF en muestras que utilizan un lector de microplacas
Analitos detectables BDNF de rata y humano
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta BDNF humano y de rata. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 24225
Símbolo de gen Bdnf
Especie del huésped Rata
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurobiología
Volumen de muestra 10 μl de plasma; 10 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo N/D
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min