Learn More
PeproTech BDNF Polyclonal Antibody, PeproTech®, Invitrogen™
Beschreibung
AA Sequence of recombinant protein: MHSDPARRGE LSVCDSISEW VTAADKKTAV DMSGGTVTVL EKVPVSKGQL KQYFYETKCN PMGYTKEGCR GIDKRHWNSQ CRTTQSYVRA LTMDSKKRIG WRFIRIDTSC VCTLTIKRGR. Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human/Murine/Rat BDNF. Anti-Human/Murine/Rat BDNF-specific antibody was purified by affinity chromatography employing immobilized Human/Murine/Rat BDNF matrix. Sandwich ELISA: To detect Human/Murine/Rat BDNF by sandwich ELISA (using 100 μL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 μg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human/Murine/Rat BDNF (500-P84Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human/Murine/Rat BDNF. Western Blot: To detect Human BDNF by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 μg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human BDNF is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | BDNF |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.1-1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| génica | BDNF |
| N.º de referencia del gen | P21237, P23363, P23560 |
| Alias de gen | abrineurin; ANON2; anorexia BDNF; Bdnf; BDNF precursor form; bdnf protein; brain derived neurothrophic factor; brain derived neurotrophic factor; brain-derived neurotrophic factor; BULN2; H-BDNF; neurotrophin; ProBDNF |
| Símbolos de los genes | BDNF |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.