Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo de infusión de ternera
Descripción
- Formulación: 10 g/l de infusión de ternera magra (500 g), 10 g/l de peptona proteosa n.º 3, 5 g/l de cloruro sódico
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario
Certifications
AOAC, BAM, COMPF
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, COMPF |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | caldo de infusión de ternera |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | 10 g/l de infusión de ternera magra (500 g), 10 g/l de peptona proteosa n.º 3, 5 g/l de cloruro sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de microorganismos exigentes |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |