Learn More
BDE 28, TRC
Código de producto. 17949339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17949339 25 mg 25 miligramos
17927139 5 mg 5 miligramos
17952055 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17949339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11921025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41318-75-6
Fórmula molecular C12 H7 Br3 O
Peso molecular (g/mol) 406.9
Sinónimo Benzene, 2,4-dibromo-1-(4-bromophenoxy)-, Ether, p-bromophenyl 2,4-dibromophenyl (6CI), 2,4-Dibromo-1-(4-bromophenoxy)benzene, 2,4,4'-Tribromodiphenyl ether, BDE 28, PBDE 28
Nombre IUPAC 2,4-dibromo-1-(4-bromofenoxi)benceno
SMILES Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2Br)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 28 (2,4,4'-Tribromodiphenyl Ether)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.8047
Porcentaje de pureza >95%