Learn More
BDE 183, TRC
Código de producto. 30135020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135020 100 mg 100 miligramos
30134027 25 mg 25 miligramos
17911955 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB119225100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207122-16-5
Fórmula molecular C12 H3 Br7 O
Peso molecular (g/mol) 722.48
Sinónimo Benzene, 1,2,3,5-tetrabromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)-, 1,2,3,5-Tetrabromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene, 2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether, BDE 183, PBDE 183, PBDE No. 183
Nombre IUPAC 1,2,3,5-tetrabromo-4-(2,4,5-tribromofenoxi)benceno
SMILES Brc1cc(Br)c(Oc2c(Br)cc(Br)c(Br)c2Br)cc1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 183 (2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl Ether)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H3Br7O/c13-4-1-6(15)9(3-5(4)14)20-12-8(17)2-7(16)10(18)11(12)19/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 715.4468
Porcentaje de pureza >95%