Learn More
BDC, reactivo de sililación, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BDCS |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 0.9590g/mL |
| Temperatura de inflamación | 58°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Índice de refracción | 1.4400 to 1.4420 |
| Cantidad | 100 mL |
| Fieser | 07,184; 01,489; 03,157; 08,255 |
| Gravedad específica | 0.959 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- BDCS
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación