Learn More
BD1063 dhydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16483487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483487 50 mg 50 miligramos
16449947 5 mg 5 miligramos
16437468 10 mg 10 miligramos
16423596 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18101A
MedChemExpress BD1063 dhydrochloride is a potent and selective sigma 1 receptor antagonist.
BD1063 dhydrochloride is a potent and selective sigma 1 receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BD1063 dhydrochloride
Forma física Solid
CAS 206996-13-6
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H20Cl4N2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (288.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCN(CCC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)CC1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 346.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.12
Porcentaje de pureza 96.77%