Learn More
BD Soporte de tubos Vacutainer™
Código de producto. 10148594
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
10148594 Estándar paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10148594 Proveedor BD N.º de proveedor 364815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.40€
    43.92€ / paquete de 1000
    Ahorro 16.48€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Soporte de bajo coste y un solo uso que cumple con las normativas de la OSHA
  • Compatible con todo el sistema BD Vacutainer de productos de recogida de sangre
  • Tamaño estándar, transparente
  • No estéril
  • Transparente
  • Un solo uso, no apilable
  • Sin látex.
Compliance
Cumple con el boletín de información sobre seguridad y salud (SHIB) de la OSHA sobre la eliminación de agujas y soportes de tubos de sangre contaminados utilizados para flebotomías
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Reduce los riesgos de contacto con agentes patógenos de transmisión sanguínea en comparación con los soportes reutilizables
Sin látex Sí
Tamaño Estándar
Tipo de producto Soporte para tubos