Learn More
BD Jeringa SafetyGlide™ para insulina, tuberculosis y alergia con aguja
Descripción
La tecnología Tiny Needle completa la línea BD SafetyGlide para satisfacer sus necesidades de inyección Sub-Q e intradérmica. Incluye revestimiento de seguridad.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 31 G |
| Longitud de la aguja (imperial) | 0,312 in |
| Tipo de producto | Jeringa de insulina |
| Volumen (métrico) | 0,3 ml |
| Esterilidad | Estéril |