Learn More
BD Tubo de suero rápido Vacutainer™
Código de producto. 12987696
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
Color del tapón:
Naranja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón unitSize
12987696 5 mL Naranja paquete de 1000
1 options
Código de producto. 12987696 Proveedor BD N.º de proveedor 368774
Listo para el análisis en solo 8 minutos
  • Con tapón Hemogard™
  • Reduce el contacto de la sangre con el tapón y las salpicaduras de sangre durante el destapado
  • Compatible con los principales sistemas de automatización del laboratorio
  • Etiqueta V-Notch™: Ayuda a alinear la etiqueta secundaria
  • Activador de coágulos a base de trombina: Promueve una rápida coagulación
  • Separador de gel sin DEHP: Estabilidad ampliada del analito
  • Centrifugado de 3 minutos a 4000 x g (RCF)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de suero rápido
Aditivo Trombina
Material Plástico
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Hemogard
Capacidad (métrico) 5 mL
Color del tapón Naranja
Tamaño del tubo 13 x 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Determinaciones de suero, pruebas STAT
Tipo de etiqueta Papel
Longitud (métrico) 100 mm
Diámetro exterior (métrico) 13 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • TUBE BD VACUTAINER RST 13X100 5.0ML
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: protease