Learn More
BD Tubos de recolección de sangre de plástico Vacutainer™ para análisis de elementos traza: Suero activador de coágulos
Código de producto. 15725222
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
Color del tapón:
Azul Royal
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón unitSize
15725222 6 mL Azul Royal paquete de 100
1 options
Código de producto. 15725222 Proveedor BD N.º de proveedor 368380
Tubos de recolección de sangre evacuada para el análisis de elementos traza
  • Los tubos para el análisis de elementos de traza se han probado mediante extracción del tubo tapado durante 4 horas
Tubos de plástico
  • Fabricados con tereftalato de polietileno (PET)
  • Proporcionan un entorno de trabajo más seguro para todo el personal (1) reduciendo el riesgo de rotura del tubo durante la manipulación; (2) eliminando la rotura cuando los tubos se centrifugan a velocidades más altas y (3) eliminando la rotura o el astillamiento de los bordes del tubo cuando se retira y se vuelve a introducir el tapón
  • Además de reducir las posibles lesiones, la reducción de las roturas de los tubos produce menos interrupciones en el flujo de trabajo y menos reelaboraciones de pacientes, lo que proporciona un funcionamiento diario más fluido
  • Fiabilidad documentada en laboratorios hospitalarios, comerciales y de investigación
Tapón Hemogard™
  • Protección de seguridad diseñada para un manejo más seguro del tubo
  • Idéntico a los tubos BD Vacutainer de vidrio y plástico convencionales, excepto por la característica de seguridad adicional de un protector sobre el tapón de caucho
  • El diseño del protector está concebido para proteger al personal del laboratorio frente al contacto directo con la sangre en el tapón o alrededor del borde exterior del tubo, así como de la dispersión de sangre al abrir el tubo
  • El tapón de caucho está encastrado dentro del protector de plástico, por lo que cualquier gota que deje una aguja de extracción de sangre permanece aislada frente a un posible contacto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Suero activador de coágulos (recubierto de silicona)
Material Plástico
Tipo de tapón Hemogard
Capacidad (métrico) 6 mL
Color del tapón Azul Royal
Tamaño del tubo 13 x 100 mm
compliance-icons
Nombre del producto
  • TUBE TRCE PLH 13X100 6.0 PLBL R/BL PLN
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: quartz, toluene, octamethylcyclotetrasiloxane