Learn More
BD Tubos de recolección de sangre de plástico Vacutainer™ para análisis de elementos traza: K2EDTA, 10,8 mg
Código de producto. 12977686
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
Color del tapón:
Azul Royal
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón unitSize
12977686 6 mL Azul Royal paquete de 1000
1 options
Código de producto. 12977686 Proveedor BD N.º de proveedor 368381
Tubos de recolección de sangre evacuada para el análisis de elementos traza
  • Los tubos para el análisis de elementos de traza se han probado mediante extracción del tubo tapado durante 4 horas
Tubos de plástico
  • Fabricados con tereftalato de polietileno (PET)
  • Proporcionan un entorno de trabajo más seguro para todo el personal (1) reduciendo el riesgo de rotura del tubo durante la manipulación; (2) eliminando la rotura cuando los tubos se centrifugan a velocidades más altas y (3) eliminando la rotura o el astillamiento de los bordes del tubo cuando se retira y se vuelve a introducir el tapón
  • Además de reducir las posibles lesiones, la reducción de las roturas de los tubos produce menos interrupciones en el flujo de trabajo y menos reelaboraciones de pacientes, lo que proporciona un funcionamiento diario más fluido
  • Fiabilidad documentada en laboratorios hospitalarios, comerciales y de investigación
Tapón Hemogard™
  • Protección de seguridad diseñada para un manejo más seguro del tubo
  • Idéntico a los tubos BD Vacutainer de vidrio y plástico convencionales, excepto por la característica de seguridad adicional de un protector sobre el tapón de caucho
  • El diseño del protector está concebido para proteger al personal del laboratorio frente al contacto directo con la sangre en el tapón o alrededor del borde exterior del tubo, así como de la dispersión de sangre al abrir el tubo
  • El tapón de caucho está encastrado dentro del protector de plástico, por lo que cualquier gota que deje una aguja de extracción de sangre permanece aislada frente a un posible contacto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo K2 EDTA, 10,8 mg
Material Plástico
Tipo de tapón Hemogard
Capacidad (métrico) 6 mL
Color del tapón Azul Royal
Tamaño del tubo 13 x 100 mm
compliance-icons
Nombre del producto
  • TUBE TRCE PLH 13X100 6.0 UPLBL R/BL EDTA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dipotassium EDTA Dihydrate