Learn More
BD Tubo de ARN en sangre PAXgene™
Código de producto. 12937706
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12937706 2,5 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 12937706 Proveedor BD N.º de proveedor 762165
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece un sistema cómodo y cerrado para extraer, almacenar y transportar sangre completa que requiere la estabilización de ARN intracelular. El tubo de ARN en sangre BD Vacutainer™ PAXgene™ es para su uso en diagnóstico in vitro y cuenta con m
La extracción de sangre completa es el primer paso en muchos ensayos moleculares utilizados para estudiar el ARN intracelular. Un desafío importante en este tipo de pruebas es la inestabilidad del ARN intracelular, que se degrada rápidamente en cuestión de horas después de la extracción de sangre. Además, ciertas muestras de ARN, a través del proceso de inducción génica, aumentan in vitro tras la extracción de sangre. Tanto la degradación del ARN in vitro como la inducción génica pueden llevar a una subestimación o sobrestimación del número de transcripción génica relativa in vivo.
El tubo de ARN en sangre PAXgene™ contiene un aditivo que estabiliza el perfil de transcripción de genes in vivo al reducir la degradación del ARN in vitro y minimizar la inducción de genes. Cuando se utiliza junto con el kit de ARN en sangre PAXgene™, el tubo de ARN en sangre proporciona una detección y cuantificación precisas de transcripciones de genes. Almacene los tubos de ARN en sangre PAXgene no utilizados a 18–25 °C. (Se permiten temperaturas de excursión limitadas de hasta 40 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Tubo de preparación celular
Aditivo Solución conservante del ARN en sangre PAXgene, 6,9 ml
Material PET
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Hemogard
Capacidad (métrico) 2,5 mL
Incluye 100/caja
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de diagnóstico molecular
Tipo de etiqueta Papel
Longitud (métrico) 100 mm
Diámetro exterior (métrico) 16 mm
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PAXgene Blood RNA Tube
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecyltrimethylammonium oxalate, (+)-Tartaric acid