Learn More
BD Vacutainer Tubo BD Vacutainer™ EST
Código de producto. 15815011
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
11 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15815011 11 mL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15815011 Proveedor BD Vacutainer N.º de proveedor 364917
No contiene aditivos y es adecuado como tubo secundario para muestras de sangre anticoagulada.
  • Tubo secundario evacuado (EST)
  • Sin aditivos
  • Adecuado como tubo secundario para muestras de sangre anticoagulada, por ejemplo para tomar muestras de plasma de bolsas de sangre
  • También puede utilizarse como tubo de descarte
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Sin aditivos
Material PET
Capacidad (métrico) 11 mL
Tamaño del tubo 16 x 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Tubo secundario para muestras de sangre anticoagulada.
Tipo de etiqueta Papel