Learn More
BD Jeringa excéntrica con punta Vacutainer™
Código de producto. 12044717
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12044717 20 ml paquete de 120
1 options
Código de producto. 12044717 Proveedor BD N.º de proveedor 300613
Edge
Se utiliza para aplicaciones médicas. BD Medical™ Vacutainer™ La jeringa con punta excéntrica está graduada con una capacidad de 20 ml.
  • 20 ml
  • Punta excéntrica
  • Graduación 1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Jeringa
Volumen (métrico) 20 ml
Tipo de conexión Excéntrico
Esterilidad Estéril