Learn More
BD Juego de reactivos para la determinación de sustrato de TMB
Código de producto. 15808028 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Set ELISA
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
15808028 Set ELISA 1 set
1 options
Código de producto. 15808028 Proveedor BD N.º de proveedor 555214
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
  • Reactivo de sustrato A, 300 ml
  • Reactivo de sustrato B, 300 ml
Para uso en BD OptEIA™ ELISA conjuntos. El sustrato el reactivo A, que es transparente e incoloro, contiene peróxido de hidrógeno. El reactivo de sustrato B es una solución incolora a ámbar muy claro que contiene 3,3', 5,5' tetrametilbencidina (TMB) en un solvente orgánico.
  • Lleve los reactivos a temperatura ambiente antes de su uso (deje 30 minutos para este proceso)
  • Deseche las soluciones de trabajo restantes después de su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato ELISA
Formato Set ELISA
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Contenido del kit Reactivo de sustrato A, 300 ml
reactivo de sustrato B, 300 ml
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TMB Substrate Reagent Set
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H311+H331-Tóxico en contacto con la piel o si se inhala
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P264-Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/salvador/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/salvador.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizaragua, spray, niebla,CO2, polvo químicoseco o espuma resistente al alcohol para la extinción.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de tratamiento y eliminación adecuada de acuerdo con las leyes yregulaciones aplica.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide, tin dichloride
Para uso exclusivo en investigación