Learn More
BD Discos de diferenciación Taxo™: Antibiótico: Taxo SPS
Código de producto. 11792974
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1/Paq.
Unit Size:
paquete de 50
Product Code. Cantidad unitSize
11792974 1/Paq. paquete de 50
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11792974 Supplier BD Supplier No. 231726
This item is not returnable. View return policy
Detectar, diferenciar e identificar microorganismos
  • Los organismos reaccionan con agentes químicos impregnados en discos, dando como resultado reacciones positivas o negativas
  • La combinación de reacciones positivas y negativas ayuda a la identificación del organismo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Agentes antimicrobianos SPS
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 1/Paq.
compliance-icons
Product Identifier
  • Disc Taxo Sps
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyanetholesulfonate
Para uso diagnóstico in vitro. Siga los procedimientos de laboratorio establecidos al manipular y desechar materiales infecciosos.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.