Includes
Sox2 PerCP-Cy™5.5, GFAP Alexa Fluor™ 647, Doublecortin PE, Nestin Alexa Fluor 647, Ki-67 Alexa Fluor 488, Sox1 PerCP-Cy5.5, CD44 FITC; tampón de fijación BD Cytofix™; tampón de permeabilización BD Phosflow™ III
- Proporciona datos intracelulares y multimarcador con anticuerpos que pueden usarse en varios puntos de tiempo para resolver las células humanas NSC de neuronas y células gliales en una población heterogénea
- Incluye marcadores clave de diferenciación neuronal CD44, doblecortina, nestina, Sox1, Sox2 y GFAP, además de Ki-67 para la identificación de células cíclicas
- Ofrece una solución optimizada para experimentos coherentes con anticuerpos conjugados con fluorocromo, tampones y un protocolo detallado.
- Estado normativo: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad | Humano |
| Cantidad | 25 pruebas |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |