Learn More
BD Partículas de calibración de varios colores Sphero™, 8 picos, de 3 a 3,4 um
Código de producto. 15859678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
15859678 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15859678 Proveedor BD N.º de proveedor 559123
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para calibración y alineación de citometría de flujo
  • Para calibración y alineación de citometría de flujo
  • Tienen espectros de emisión compatibles con muchos fluoróforos comunes que se utilizan para la tinción inmunofluorescente con análisis citométrico de flujo.
  • Coeficientes muy pequeños de variación tanto en tamaño como en fluorescencia
  • Contienen colorantes fluorescentes insolubles en agua que son muy estables, lo que permite esterilizarlos mediante lavado con alcohol al 70%.
  • Se suministra en prácticos frascos goteros que contienen 5 ml de suspensión de partículas a una concentración de 10 7 partículas/ml.
  • Poliestireno
Partículas de calibración de varios colores (6 picos)
  • Cada vial contiene una mezcla de partículas de varios colores teñidas con seis intensidades fluorescentes diferentes.
  • Partículas de calibración de arcoíris (8 picos)
    • El vial contiene una mezcla de partículas de varios colores teñidas con ocho intensidades fluorescentes diferentes.
  • Partículas fluorescentes de varios colores (alta intensidad)
    • Cada vial contiene una sola población de partículas de varios colores teñidas con una sola intensidad fluorescente.
    • La intensidad de esta partícula corresponde a la intensidad más brillante del pico de las partículas de calibración Rainbow, 3,0-3,4 m (n.μº de fabricante 556286).
    Partículas fluorescentes de varios colores (fluorescencia FL1 de rango medio)
    • Cada vial contiene una sola población de partículas de varios colores teñidas con una sola intensidad fluorescente.
  • Partículas de calibración en blanco
    • Cada vial contiene una sola población de partículas de calibración en blanco teñidas con una sola intensidad fluorescente.
    • La intensidad de esta partícula corresponde al pico de intensidad más tenue en las partículas de calibración Rainbow (6 picos), 6,0-6,4 m (n.μº de fabricante 5556288)
    • Aproxima la fluorescencia de fondo de las células no teñidas.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad 29 CFR 1910.1200, 91/155/CEE, 93/112/CE, RUO
    Color Transparente
    Contenido y almacenamiento de 4 °C
    Formato Líquido
    Incluye Mezcla de partículas de varios colores teñidas con 8 intensidades fluorescentes diferentes
    Material Poliestireno
    Tamaño de partículas 3-3,4 μm
    Cantidad 5 mL
    Tipo de producto Partículas de calibración