Learn More
BD Inhibidor ROCK (Y-27632)
Código de producto. 15872269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15872269 1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15872269 Proveedor BD N.º de proveedor 562822
El inhibidor de ROCK, Y-27632, es un inhibidor selectivo de la quinasa en espiral asociada a p160-Rho (ROCK) y es un factor que mejora la supervivencia de las células madre embrionarias tras la disociación de una sola célula. Además de aumentar la recuperación celular después de la disociación, Y-27632 se ha utilizado para varias otras aplicaciones en la investigación de células madre, incluyendo crioconservación, clasificación, reprogramación, trasplante y diferenciación.
Cultivo celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Tipo de producto Inhibidor ROCK (Y-27632)