Descripción
- Molecular weight: 17.4kD protein
- Contains 157 amino acid residues
- Reactivity: rat
- Storage buffer: frozen aqueous buffered solution containing BSA
- Exerts regulatory and cytotoxic effects on normal lymphoid and non-lymphoid cells and tumor cells
Bioassay, ELISA standard
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 100 μg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioassay, ELISA Standard |
| Formulación | Frozen aqueous Buffered solution containing BSA |
| Nombre | TNF-alpha Recombinant Protein |
| Cantidad | 5μg |
| Requisitos de almacenamiento | -80°C |
| Reactividad cruzada | Rat |
| Recombinante | Recombinant |
For research use only.