Descripción
- Estimular el crecimiento, la diferenciación, la supervivencia, la función de las células de origen hematopoyético y no hematopoyético
- Se une a receptores específicos de alta afinidad
- El producto génico es una glicoproteína de 17 a 20 kD que contiene 123 residuos de aminoácidos.
- Tampón de almacenamiento: solución tampón acuosa congelada que contiene BSA
Patrón ELISA, bioensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de -80 °C |
| Cantidad | 5 μg |
| Fuente | Rata |
Para uso exclusivo en investigación.