Learn More
BD Recombinant Mouse TNF
Código de producto. 15817798 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
200 μg/mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
15817798 200 μg/mL cada uno
1 options
Código de producto. 15817798 Proveedor BD N.º de proveedor 554589
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Potent multifunctional cytokine containing 156 amino acid residues
  • Glycosylated protein
  • Exerts regulatory and cytotoxic effects on wide range of normal lymphoid and non-lymphoid cells and tumor cells
  • Storage buffer: frozen aqueous buffered solution containing BSA
Bioassay, ELISA standard, blocking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 μg/mL
Para utilizar con (aplicación) Bioassay, Blocking Agent, ELISA Standard
Formulación Frozen aqueous Buffered solution containing BSA
Nombre TNF-alpha Recombinant Protein
Cantidad 10μg
Requisitos de almacenamiento -80°C
Reactividad cruzada Mouse
Recombinante Recombinant
For research use only.