Learn More
BD Ratón recombinante GM-CSF
Código de producto. 15897788 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15897788 10 μg cada uno
1 options
Código de producto. 15897788 Proveedor BD N.º de proveedor 554586
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Tiene potentes efectos estimulantes sobre el crecimiento y la diferenciación ósea células progenitoras de médula ósea
  • Producido por células T activadas, macrófagos, células endoteliales vasculares y fibroblastos
  • Contiene 124 residuos de aminoácidos
  • Ayuda a generar granulocitos, monocitos/macrófagos y megacariocitos
  • Actúa sobre leucocitos maduros para promover respuestas inflamatorias en tejidos periféricos
  • Aparece como una banda de 15,5 a 19kD en el análisis SDS-PAGE reductor y no reductor
  • Tampón de almacenamiento: solución tampón acuosa congelada que contiene BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -80 °C
Cantidad 10 μg
Fuente Ratón
Solo para uso en investigación