Learn More
BD Recombinant Human Tumor Necrosis Factor(TNF-α)
Código de producto. 15887808 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
200 μg/mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
15887808 200 μg/mL cada uno
1 options
Código de producto. 15887808 Proveedor BD N.º de proveedor 554618
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Pure by SDS-PAGE analysis, and an absorbance assay based on the Beers-Lambert law
Frozen liquid comprised of 0.22μm sterile-filtered PBS, pH 7.2, and containing 4mg/ml biotechnology grade, low endotoxin bovine serum albumin, with no preservatives
  • Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Frozen aqueous buffered solution containing BSA
  • Biological Activity Range: Measured in a cytolysis assay using L929 indicator cells
  • Specific activity: 0.05 - 2.0 X 109 Units/mg
  • ED50: 5 TO 200pg/ml
  • Observed Dose response: 100 fold
Bioassay. enzyme-linked immunosorbent assay standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 μg/mL
Para utilizar con (aplicación) Bioassay, ELISA Standard, ELISA
Formulación Frozen aqueous Buffered solution containing BSA
Nombre Human TNF-a Recombinant Protein
Cantidad 10μg
Requisitos de almacenamiento -80°C
Reactividad cruzada Human
Recombinante Recombinant