Descripción
La interleucina-5 (IL-5) es la linfocina responsable de las actividades atribuidas al factor diferenciador de eosinófilos (EDF), al factor de crecimiento celular B II (BCGFII) y al factor de reemplazo de células T (TRF). La IL-5 induce la diferenciación de eosinófilos y promueve la supervivencia y activación de eosinófilos. Se trata de un dímero de proteínas de 28 a 31 kD, determinado por SDS-PAGE (en condiciones no reductoras).
- Se suministra como líquido congelado sin conservantes.
- Pureza: >95 %
- Reactividad: Humana
- Concentración: 100 μg/ml
- Tampón almacenado: solución tamponada acuosa congelada que contiene BSA
- Nivel de endotoxinas: ≤0,1 ngμg de IL-5 humano
- Tamaño: 5 μg
Bioensayo/patrón ELISA/bloque intracelular/citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 100 μg/ml |
| Nivel de endotoxinas | 0,1 ng/μg |
| Para utilizar con (aplicación) | Bloqueo, ELISA, citometría de flujo, ensayos funcionales, inmunoquímica, inmunoquímica |
| Pureza | >95 % |
| Cantidad | 5 μg |
| Contenido y almacenamiento | de -80 °C |
| Reactividad | Humano |
| Formato | Congelado |