Learn More
BD GM-CSF humano recombinante
Código de producto. 15896178 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15896178 10 μg cada uno
1 options
Código de producto. 15896178 Proveedor BD N.º de proveedor 550068
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Estimula las células precursoras de granulocitos, macrófagos y eosinófilos
Estándar cuantitativo para medir los niveles de proteína GM-CSF humana en un ELISA tipo sándwich específico de GM-CSF con el anticuerpo BVD2-23B6 purificado como anticuerpo de captura y el BVD2-21C11 biotinilado como anticuerpo de detección
  • Reactividad: Humano
  • Tampón de almacenamiento: Solución acuosa tamponada congelada que contiene BSA
  • Actividad biológica: La proliferación se mide utilizando células indicadoras TF-1
  • Actividad específica: 0,1- 1,0 × 109 unidad/mg
  • ED50: 10 – 90 pg/ml
Bioensayo, estándar de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, bloque de citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 80 °C
Cantidad 10 μg
Fuente Humano
Para uso exclusivo en investigación