Learn More
BD Cuentagotas de reactivo de oxidasa
Código de producto. 11759022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
50 AMP
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11759022 50/Paq. 50 AMP
1 options
Código de producto. 11759022 Proveedor BD N.º de proveedor 261181
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Identifique microorganismos sin mezclar ni medir reactivos.
Para realizar las pruebas, apriete el cuentagotas para aplastar la ampolla. Invierta el cuentagotas para dispensar gota a gota de forma cómoda.
  • El cuentagotas contiene el suministro para un día de reactivo o tinción, herméticamente sellado dentro de una ampolla.
  • Los estrictos controles de calidad garantizan uniformidad y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/Paq.
Certificaciones/conformidad CE
Formato Cuentagotas
Para utilizar con (aplicación) Para la identificación de los organismos que producen la enzima oxidasa
Requisitos de almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de tinción Reactivo de oxidasa
Volumen (métrico) 0.5 mL
Tipo de producto Gotero de reactivo/mancha