Learn More
BD Portaobjetos Gram BBL™
Código de producto. 11732964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11732964 Paquete de 50 50 PCS
1 options
Código de producto. 11732964 Proveedor BD N.º de proveedor 231401
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para evaluar y controlar la calidad de las técnicas y los reactivos de tinción de Gram. BD Difco™ BBL™ Gram Slide permite realizar evaluaciones sencillas.
  • Formato de portaobjetos
  • Se utiliza para evaluar: Reactivos de tinción de Gram 
  • 50 portaobjetos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 30 °C
Cantidad Paquete de 50