Learn More
Tampón de tinción de PI/ARNasa, BD
Código de producto. 15876398 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15876398 100 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15876398 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 550825
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Se puede utilizar para analizar el ciclo celular por citometría de flujo o se utiliza con anticuerpos para examinar la expresión de proteínas durante el ciclo celular.
El yoduro de propidio (PI) es un colorante vital fluorescente que tiñe el ADN y el ARN. El PI se une tanto al ADN como al ARN, por lo que este último debe eliminarse por digestión con ribonucleasas. El contenido de ADN determinado por citometría de flujo puede revelar información útil sobre el ciclo celular y las proteínas que intervienen en la regulación del ciclo celular. Las células en las fases G2 y M del ciclo celular tienen el doble de contenido de ADN que en las fases G0 y G1. Las células en la fase S tienen un contenido de ADN que se encuentra entre estos extremos.
  • El PI se detecta utilizando un filtro de paso de banda de 562-588 nm.
  • Tampón de almacenamiento: Solución acuosa tamponada con azida sódica al ≤ 0,09 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rosa
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formato Líquido
Cantidad 100 ml
Aplicación validada RUO
Tipo de producto Tampón de tinción