Learn More
BD Proteína de unión a fosfolípidos, APC-anexina V
Código de producto. 15866278 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
200 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15866278 200 pruebas cada uno
15856278 100 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15866278 Proveedor BD N.º de proveedor 550475
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Tiene una alta afinidad con PS y se une a las células con PS expuesto.
  • Conjugado con APC
  • La tinción precede a la pérdida de integridad de la membrana durante las últimas etapas de muerte celular que resultan de cualquiera de los procesos apoptóticos o necróticos.
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 200 pruebas
Volumen de muestra 5 μl
Tampón de almacenamiento Solución de tampón acuosa que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Conjugado APC (Aloficocianina)
Formulario Líquidos