Learn More
Tampón de lisis/fijación Phosflow 5X, BD
Código de producto. 15839178 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15839178 250mL cada uno
1 options
Código de producto. 15839178 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 558049
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Para el lisado y la fijación de sangre completa para su uso con citometría de flujo intracelular
  • Se puede utilizar para lisar glóbulos rojos y para fijar leucocitos en un solo paso, lo que permite que los investigadores inactiven rápidamente las quinasas, fosfatasas y/o proteasas, de modo que se pueda examinar el estado de fosforilación in vivo de la célula.
  • Se ha informado que conserva las propiedades de difusión de luz de la célula.
  • Se puede utilizar en sangre completa humana y de ratón.
  • Se ha demostrado que la lisis de sangre completa es tan eficaz como la centrifugación de gradientes de densidad en la preparación de PBMC para el análisis de subconjuntos de linfocitos.
  • En muchos casos, los anticuerpos fosfoespecíficos pueden utilizarse simultáneamente con la tinción de los marcadores de superficie celular (p. ej., marcadores de EC); sin embargo, no todos los marcadores de superficie celular son compatibles con el tampón de lisis/fijación BD Phosflow.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Formato Líquido
Cantidad 250mL
Aplicación validada RUO
Tipo de producto Tampón de lisis/reparación
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BD Phosflow Lyse/Fix Buffer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H241-Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, diethylene glycol, methanol