Learn More
BD Sonda para caspasas de células vivas azul
Código de producto. 15854369 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15854369 50 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 15854369 Proveedor BD N.º de proveedor 565519
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
La sonda para caspasas de células vivas azul BD Pharmingen™ contiene un inhibidor de caspasa marcado con fluorocromo. Los inhibidores de caspasa marcados con fluorocromo tienen tres dominios funcionales: el fluorocromo, la secuencia de 3 aminoácidos (VAD) que se une a la ubicación activa de la caspasa activada, y la movilidad de la fluorometilcetona (FMK) que permite que la sonda se una irreversiblemente a la caspasa activa.
  • La sonda para caspasas de células vivas azul se excita mediante el láser azul (con una excitación máxima de 492 nm), y tiene una emisión de fluorescencia máxima de 514 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 pruebas
Reactividad Humano, ratón
Tipo de producto Sonda para caspasas de células vivas azul
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo, tinción intracelular (citometría de flujo)