Learn More
BD NA/LE purificado Human BD FC Block™ Pharmingen™
Código de producto. 15883869 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,25 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15883869 0,25 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15883869 Proveedor BD N.º de proveedor 564765
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
0,25 mg en una concentración de 1,0 mg/ml
Los receptores Fcγ pertenecen a la superfamilia de inmunoglobulinas y se expresan a diferentes niveles multiplexing de linajes celulares, incluida la alta expresión en las células B y mieloides. Las principales funciones de los receptores Fc son las funciones protectoras del sistema inmunológico. Hay múltiples tipos diferentes de receptores Fc que reflejan una variedad de actividades biológicas diferentes, que se modulan cuando se agregan por complejos multivalentes antígeno-anticuerpo.
Aunque normalmente cumplen funciones fisiológicas importantes en el sistema inmunológico, los receptores Fc también pueden ser la causa de tinción de anticuerpos falsos positivos y no específicos de las células. Human BD FC Block™ está diseñado y formulado para bloquear o reducir significativamente la posible tinción de anticuerpos no específicos causada por receptores de IgG que pueden encontrarse en varias aplicaciones, incluido el análisis citométrico de flujo de células humanas.
Además, puede aumentar la especificidad del marcado de anticuerpos de células diana extremadamente raras, como las células B específicas del antígeno, las células fetales en la sangre materna, las células progenitoras hematopoyéticas o las células tumorales epiteliales diseminadas.
Información de órdenes
Este preparado no contiene conservantes, por lo que debe manipularse en condiciones asépticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1.0 mg/mL
Cantidad 0,25 mg
Formulación Sin azida/endotoxina baja: solución acuosa tamponada sin conservante, filtrada estéril de 0,2 μm. El nivel de endotoxina es ≤de 0,01 EU/μg (≤0,001ng/μg) de proteína según el ensayo LAL.