Descripción
En las células que se someten a apoptosis, las proteínas de la familia pro-apoptóticas Bcl-2 causan la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial (MOMP), lo que da lugar a la liberación del citocromo C y la posterior activación de la caspasa-9 y la cascada apoptótica. El MOMP a menudo se correlaciona con la pérdida del potencial de la membrana mitocondrial interna (ΔΨm), que puede detectarse utilizando colorantes sensibles al ΔΨm. Estos tintes catiónicos y lipofílicos se acumulan dentro de las mitocondrias de las células sanas, pero no dentro de las mitocondrias que han perdido ΔΨm debido a la inducción de apoptosis o al tratamiento con un desacoplador mitocondrial.
BD Pharmingen™ MitoStatus TMRE (tetrametilrodamina etil éster) es un colorante fluorescente que se secuela fácilmente mediante mitocondrias activas, lo que permite el análisis por imágenes o por citometría de flujo para evaluar la apoptosis o la despolarización mitocondrial. Las células no apoptóticas o con mitocondrias polarizadas tendrán una fluorescencia roja, mientras que las células apoptóticas o con mitocondrias despolarizadas tendrán niveles reducidos de fluorescencia roja. MitoStatus TMRE (tetrametilrodamina éster de etilo) tiene una excitación máxima de 549 nm, pero recibe una buena excitación con los láseres azul (por ejemplo, 488 nM) y amarillo-verde (por ejemplo, 561 nM). Tiene una emisión máxima de 574 nm.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 mg |
| Tampón de almacenamiento | Polvo liofilizado |
| Especificidad de la prueba | Pruebas en desarrollo: Humano, ratón |
| Contenido y almacenamiento | A su llegada, guarde el colorante en polvo desecado y protegido de la luz a ≤ - 20 °C hasta su uso. El colorante en polvo es estable durante al menos 12 meses si se almacena como se indica. Después de la reconstitución con DMSO, almacene la solución madre a ≤ - 20 °C en pequeñas alícuotas. La solución madre es estable durante al menos 6 meses si se almacena como se indica. |