Learn More
BD Pharmingen™ MitoStatus Red
Código de producto. 15883819 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15883819 100 μg cada uno
1 options
Código de producto. 15883819 Proveedor BD N.º de proveedor 564697
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
En las células que se someten a apoptosis, estrés oxidativo, necrosis y otros procesos celulares, la membrana mitocondrial potencial (ΔΨm) puede despolarizarse.
En las células que se someten a apoptosis, las proteínas de la familia pro-apoptóticas Bcl-2 causan la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial (MOMP), lo que da lugar a la liberación del citocromo C y la posterior activación de la caspasa-9 y la cascada apoptótica. El MOMP a menudo se correlaciona con la pérdida del potencial de la membrana mitocondrial interna (ΔΨm), que puede detectarse utilizando colorantes sensibles al ΔΨm. Estos tintes catiónicos y lipofílicos se acumulan dentro de las mitocondrias de las células sanas, pero no dentro de las mitocondrias que han perdido ΔΨm debido a la inducción de apoptosis o al tratamiento con un desacoplador mitocondrial.
BD Pharmingen™ MitoStatus Red es un colorante fluorescente que se secuela fácilmente mediante mitocondrias activas, lo que permite el análisis por imágenes o por citometría de flujo para evaluar la apoptosis o la despolarización mitocondrial. Las células apoptóticas o con mitocondrias despolarizadas tendrán niveles reducidos de fluorescencia. MitoStatus Red tiene un máximo de excitación de 622 nm y un máximo de emisión de 648 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 μg
Especificidad de la prueba Pruebas en desarrollo: Humano, ratón
Contenido y almacenamiento A su llegada, guarde el colorante en polvo desecado y protegido de la luz a ≤ - 20 °C hasta su uso. El colorante en polvo es estable durante al menos 12 meses si se almacena como se indica. Después de la reconstitución con DMSO, almacene la solución madre a ≤ - 20 °C en pequeñas alícuotas. La solución madre es estable durante al menos 6 meses si se almacena como se indica.