Learn More
BD DRAQ5™
Descripción
- Colorante de ADN fluorescente rojo lejano.
- Permeable a las células
- Se utiliza para teñir ácidos nucleicos en células vivas o fijadas.
- Tiene una longitud de onda de excitación máxima de 598/646 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo lejano |
| Concentración | 5 mM |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar sin diluir a 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioimágenes, Inmunofluorescencia, Tinción intracelular (citometría de flujo) |
| Tipo de colorante | Tinte de ADN |
| Excitation Wavelength Range | 598/646 nm |
| Cantidad | 50 μl |
| Reactividad | Pruebas en desarrollo: Humano, ratón; reactividad informada: Rata |