Learn More
BD Sonda para caspasas de células vivas amarilla-verde
Código de producto. 15864369 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15864369 50 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 15864369 Proveedor BD N.º de proveedor 565520
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
La sonda para caspasas de células vivas amarilla-verde BD Pharmingen™ contiene un inhibidor de caspasa marcado con fluorocromo. Los inhibidores de caspasa marcados con fluorocromo tienen tres dominios funcionales: el fluorocromo, la secuencia de 3 aminoácidos (VAD) que se une a la ubicación activa de la caspasa activada, y la movilidad de la fluorometilcetona (FMK) que permite que la sonda se una irreversiblemente a la caspasa activa.
  • La sonda para caspasas de células vivas amarilla-verde se excita mediante el láser amarillo-verde (con una excitación máxima de 556 nm), y tiene una emisión de fluorescencia máxima de 575 nm
  • La sonda también está se excita bastante con e
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 pruebas
Reactividad Humano, ratón
Tipo de producto Sonda para caspasas de células vivas amarilla-verde
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo, tinción intracelular (citometría de flujo)