Descripción
- La sonda para caspasas de células vivas violeta se excita mediante el láser violeta (con una excitación máxima de 403 nm), y tiene una emisión de fluorescencia máxima de 454 nm.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 pruebas |
| Reactividad | Humano, ratón |
| Tipo de producto | Sonda para caspasas de células vivas violeta |
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo, tinción intracelular (citometría de flujo) |