Descripción
- solución madre 10X que contiene suero fetal bovino (FBS) y. saponina
No es raro que el color de este producto varíe de lote a lote. También es común una pequeña cantidad de precipitado insoluble. La variación del color y/o el precipitado no afectan al rendimiento del producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Suero fetal bovino (FBS) Solución 10X y saponina |
| Para utilizar con (aplicación) | Se puede utilizar en la tinción intracelular de citocina para permeabilizar células y como diluyente de anticuerpos y tampón de lavado celular |
| Intervalo de pH | Desde 7,2 hasta 7,6 |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Tipo de producto | Tampón de lavado o permeable |
| Cantidad | 100 ml |
| Formato | Líquido |