Learn More
Tampón I Perm/Wash™ (10x), BD
Descripción
Permeabiliza las células y sirve como diluyente de anticuerpos y tampón de lavado de células
- Tampón de almacenamiento: Solución acuosa tamponada que contiene saponina, suero fetal bovino y sodio de azida al ≤ 0,09 %
Cit
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón I Perm / Wash |
| Concentración | 10X |
| Para utilizar con (aplicación) | Tinción intracelular de proteínas de señalización modificadas después de la traslación para permeabilizar células, para servir como diluyente de anticuerpos, tampón de lavado celular, citometría de flujo, para permeabilizar o lavar células y para diluir anticuerpos para inmunofluorescencia |
| Cantidad | 125 ml |
Para uso exclusivo en investigación