Learn More
BD Organelle Sampler Kit
Código de producto. 15846279 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15846279 1 Kit cada uno
1 options
Highly toxic, dilute azide compounds in running water before discarding to avoid accumulation of potentially explosive deposits in plumbing
Código de producto. 15846279 Proveedor BD N.º de proveedor 612740
 Artículo restringido
Highly toxic, dilute azide compounds in running water before discarding to avoid accumulation of potentially explosive deposits in plumbing
Includes
Annexin II, BiP/GRP78, b-Catenin, Caveolin 1, Connexin-43, EEA1, GM130, Integrina2/VLA-2a, Lamp-1, MAP2B, Bcl-2, Nucleoporin p62, Paxillin, ZO-1, Storage Buffer: aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≥0.09% sodium azide
For blotting and immunoassay procedures
  • Concentration: 250μg/mL
Western Blotting, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Kit