Learn More
BD Set ELISA IL-15 humana OptEIA™
Descripción
Includes
Anticuerpos de captura, anticuerpos de detección, patrones de estreptavidina-HRP.
- Tamaño: 20 placas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Kit |
| Cantidad | 20 placas |
| Reactividad cruzada | Humano |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Contenido del kit | Anticuerpo de captura, anticuerpo de detección, HRP-estreptavidina, patrones |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |