Learn More
BD Kit de inicio de tinción de citocinas intracelulares de ratón
Código de producto. 15839698 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15839698 25 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15839698 Proveedor BD N.º de proveedor 559311
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Includes
Tampón de tinción BD PharMingen (FBS); tampón Cytofix/Cytoperm; tampón Perm/Wash; IL-2 antihumano o de ratón conjugado con PE; IFN-g antihumano o de ratón conjugado con PE; TNF-a antihumano o de ratón conjugado con PE; cóctel de control de isotipo conjugado con PE; cóctel de anticuerpos de bloqueo purificado; cóctel de activación de leucocitos; células de control positivo de citocinas MiCK-1 o HiCK-1; manual del kit de tinción
Sirve como introducción a la técnica de tinción intracelular
  • Contiene los reactivos esenciales para la activación de una población de células de bazo de ratón y su posterior tinción intracelular para detectar células productoras de IL-2, IFN-γ y TNF-a.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Detecta IL-2, IFN-g y TNF-a
Cantidad 25 pruebas
Contenido y almacenamiento de 4 °C